Läs mer
4-Amino-L-trans-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-L-trans-proline |
| CAS | 16257-88-8 |
| Molekylformel | C5 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | trans-4-Aminoproline, (4R)-4-Amino-L-proline, (2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.145 |
| Formel vikt | 130.074 |