Läs mer
4-Amino-m-cresol, 99+%
Produktkod. 10285780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285780 50 g Glass bottle 50g
10031970 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163200500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-99-6
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00007871
InChI-nyckel QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
IUPAC-namn 4-amino-3-methylphenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-m-cresol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176°C to 180°C
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NC6H3(CH3)OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 13, 593
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 123.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-m-cresol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.