Läs mer
4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amicarbazone |
| CAS | 129909-90-6 |
| Molekylformel | C10 H19 N5 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, 4-Amino-N-tert-butyl-3-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, Amicarbazone, BAY 314666, BAY-MKH 3586, Dinamic, Galago, Xonerate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16) |
| LEDER | CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1N |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-1,2,4-triazole-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vikt | 241.1539 |