missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide |
| CAS | 57645-41-7 |
| Molekylformel | C20H25N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-methoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O2/c1-25-19-13-16(21)7-8-18(19)20(24)22-17-9-11-23(12-10-17)14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,17H,9-12,14,21H2,1H3,(H,22,24) |
| LEDER | O=C(NC1CCN(CC=2C=CC=CC2)CC1)C3=CC=C(N)C=C3OC |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vikt | 339.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?