Läs mer
4-Amino-N,1-dimethyl-5-imidazolecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N,1-dimethyl-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858221-03-1 |
| Molekylformel | C6 H10 N4 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O/c1-8-6(11)4-5(7)9-3-10(4)2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,11) |
| LEDER | CNC(=O)c1c(N)ncn1C |
| IUPAC-namn | 5-amino-N,3-dimethylimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vikt | 154.0855 |