missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, TRC

Produktkod. 30009714
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009714 25 mg
30006663 5 mg
30007407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60941025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 176849-91-5
Molekylformel C15 H22 I N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 403.26
Synonym 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP)
IUPAC-namn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxybenzamide
LEDER CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 403.0757
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.