Läs mer
4-amino-N-(1-etyl-3-piperidinyl)-5-(etylsulfonyl)-2-metoxybensamid, TRC
Produktkod. 17987374
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987374 100 mg
17987464 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17987374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609495100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148516-68-1
Molekylformel C17 H27 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 369.479
Synonym Benzamide, 4-amino-N-(1-ethyl-3-piperidinyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, 4-Amino-N-(1-ethyl-3-piperidyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp G (EP), Amisulpride EP Impurity G
IUPAC-namn 4-amino-N-(1-etylpiperidin-3-yl)-5-etylsulfonyl-2-metoxybensamid
LEDER CCN1CCCC(C1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-[(3RS)-1-ethylpiperidin-3-yl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(11-20)19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vikt 369.1722