Läs mer
4-Amino-N-(2-Diethylaminoethyl)Benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procainamide |
| CAS | 51-06-9 |
| Molekylformel | C13H21N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PROC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17) |
| LEDER | CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.33 |
| Formel vikt | 235.1685 |