Läs mer
4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| CAS | 29027-73-4 |
| Molekylformel | C15H16N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)17-15(18)12-7-9-13(16)10-8-12/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCc1ccccc1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.1263 |