Läs mer
4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O4S/c1-15(2)13-24(29(26,27)18-10-8-17(22)9-11-18)14-20-19(23-21(25)28-20)12-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,15,19-20H,12-14,22H2,1-2H3,(H,23,25)/t19-,20+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 417.1722 |