missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-isobutylbenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-isobutylbenzenesulfonamide |
| CAS | 169280-56-2 |
| Molekylformel | C20 H29 N3 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-(2-methylpropyl)-, [R-(R*,S*)]-, 4-Amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-isobutylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N3O3S/c1-15(2)13-23(27(25,26)18-10-8-17(21)9-11-18)14-20(24)19(22)12-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,15,19-20,24H,12-14,21-22H2,1-2H3/t19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.5276 |
| Formel vikt | 391.193 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?