Läs mer
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Mikromol™
Beskrivning
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide |
| CAS | 71676-00-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Amisulpride Imp. D (EP), Amisulpride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-4-19-7-5-6-11(19)10-18-16(20)12-8-15(24(3,21)22)13(17)9-14(12)23-2/h8-9,11H,4-7,10,17H2,1-3H3,(H,18,20) |
| LEDER | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzamide |
| Visa mer |