missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Mikromol™
Beskrivning
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 148516-54-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Amisulpride Imp. B (EP), 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Amisulpride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-3-19-7-5-6-11(19)10-18-16(21)12-8-15(24(22,23)4-2)13(17)9-14(12)20/h8-9,11,20H,3-7,10,17H2,1-2H3,(H,18,21) |
| LEDER | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2O)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-hydroxybenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?