missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5018-23-5 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl N4 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N1-(6-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN4O3S/c1-19-9-10(12)14-6-15-11(9)16-20(17,18)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,13H2,1H3,(H,14,15,16) |
| LEDER | COc1c(Cl)ncnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.748 |
| Formel vikt | 314.024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?