Läs mer
4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15478457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478457 1 g 1g
15498457 250 mg 250mg
15488457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51980.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55533-24-9 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55533-24-9
Molekylformel C14H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.32
MDL-nummer MFCD00038139
InChI-nyckel NDMVQEZKACRLDP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 4-nh2-oh, boc-4-amino-l-phenylalanine, boc-l-4-aminophenylalanine, 4-amino-n-boc-l-phenylalanine, s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 4-amino-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2761482
IUPAC-namn (2S)-3-(4-aminofenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine
Smältpunkt 124°C to 126°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 280.32
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.