Läs mer
4-amino-N-Fmoc-L-fenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469028
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469028 1 g 1g
15489028 250 mg 250mg
15479028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62505.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95753-56-3 | C24H22N2O4 | 402.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95753-56-3
Molekylformel C24H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 402.45
MDL-nummer MFCD00237664
InChI-nyckel VALNSJHHRPSUDO-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-nh2-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, n, a-fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-4-amino-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-3-4-aminophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-4-ao-l-phenylalanine, fmoc-phe p-nh2-oh, pubchem12464
PubChem CID 7019927
IUPAC-namn (2S)-3-(4-aminofenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 402.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.