Läs mer
4-Amino-N-methyl-a-toluenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide |
| CAS | 109903-35-7 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzenemethanesulfonamide, 4-amino-N-methyl-, 4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-(4-Aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, 4-(((Methylamino)sulfonyl)methyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vikt | 200.0619 |