Läs mer
4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419019
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419019 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15419019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14589.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
CAS 109903-35-7
Smältpunkt 140°C to 142°C
Molekylformel C8H12N2O2S
MDL-nummer MFCD00671697
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 5865321
Synonym 4-amino-n-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulphonamide, benzenemethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl, 1-4-aminophenyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-aminophenyl methyl sulfonyl methylamine, pubchem3014, 4-animophenyl-n-methyl methanesulfonamide
InChI-nyckel CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNS(=O)(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-namn 1-(4-aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 200.256
PubChem CID 2778131
Formel vikt 200.26
Procent renhet 97%