Läs mer
4-amino-N,N-dimetylbensamid, 97+%
Produktkod. 11355349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355349 1 g 1g
11365349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50364.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164,21 g/mol
4-Amino-N,N-dimetylbensamid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom läkemedel, agrobaserade och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Amino-N,N-dimetylbensamid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom läkemedel, agrobaserade och färgämnen.
Löslighet
Mycket löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6331-71-1
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00523648
InChI-nyckel QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
PubChem CID 235527
IUPAC-namn 4-amino-N,N-dimetylbensamid
LEDER CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 164.21
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.