missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-phenylalanine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-phenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 65615-90-9 |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8,12H,9,16H2,1-4H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1ccc(N)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-(4-aminophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.35 |
| Formel vikt | 294.158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?