Läs mer
4-Amino-nicotinonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-nicotinonitrile |
| CAS | 15827-84-6 |
| Molekylformel | C6 H5 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Nicotinonitrile, 4-amino- (6CI,8CI), 4-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 3-Cyano-4-aminopyridine, 4-Amino-3-cyanopyridine, 4-Aminonicotinonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c7-3-5-4-9-2-1-6(5)8/h1-2,4H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1ccncc1C#N |
| IUPAC-namn | 4-aminopyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.124 |
| Formel vikt | 119.048 |