missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol |
| CAS | 138116-34-4 |
| Molekylformel | C6H8N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-pyridinemethanol, 4-Amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-Aminopyridine-3-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8) |
| LEDER | OCC1=CNC=CC1=N |
| IUPAC-namn | (4-imino-1H-pyridin-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?