Läs mer
4-Amino-TEMPO, ≥98.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15605540 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15605540 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Produktkod. 15605540 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 43967250MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-TEMPO
CAS 14691-88-4
Färg Red
Förpackning Glass bottle
MDL-nummer MFCD00006479
Kvantitet 250 mg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3933966
Formel vikt 171.26g/mol
Procent renhet ≥98.0% (GC)
Fysisk form Solid