Läs mer
4'-aminoacetanilid, 95 %
Produktkod. 10219550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219550 25 g Glasflaska 25g
10045720 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400600250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 122-80-5 | C8H10N2O | 150,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-80-5
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00007853
InChI-nyckel CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
PubChem CID 31230
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Aminoacetanilide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 159,0 °C till 165,0 °C
Färg Brunt till Rosa
Kokpunkt 267,0 °C
Flampunkt >150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NHCOCH3C6H4NH2
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 405
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten. Andra lösligheter: fritt lösliga i varmt vatten, fritt lösliga i alkohol, eter
Formel vikt 150.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Aminoacetanilide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.