Läs mer
Alfa Aesar™ 4'-Aminoacetanilide, 98+%
Produktkod. 11415606
Change view
Kvantitet:
25g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415606 25g 25g
1 options
Produktkod. 11415606 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B20740.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Aminoacetanilide
CAS 122-80-5
Kokpunkt 267°C
Flampunkt 195°C (383°F)
Molekylformel C8H10N2O
MDL-nummer MFCD00007853
Kvantitet 25g
Beilstein 742888
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,411
Synonym 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
InChI-nyckel CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-namn N-(4-aminophenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 150.181
PubChem CID 31230
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥98%