Läs mer
4'-aminoacetanilid, TRC
Produktkod. 30180407
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30180407 5 g
1 options
Produktkod. 30180407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5800105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-N-acetylaniline
CAS 122-80-5
Molekylformel C8 H10 N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym Acetamide, N-(4-aminophenyl)-, Acetanilide, 4'-amino- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-amino- (4CI), N-(4-Aminophenyl)acetamide, (4-(Acetylamino)phenyl)amine, 1-Amino-4-(acetylamino)benzene, 4-(Acetylamino)aniline, 4-Acetamidoaniline, 4-Acetoamidoaniline, 4-Acetylaminobenzeneamine, 4-Amino-N-acetylaniline, 4'-Aminoacetanilide, Acetparamin, Acetyl-p-phenylenediamine, C.I. 76005, C.I. Oxidation Base 19, Fourrine 88, Fourrine A, N-(p-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-1,4-benzenediamine, N-Acetyl-1,4-phenylenediamine, N-Acetyl-p-phenylenediamine, NSC 2135, Paracetamin, p-(Acetylamino)aniline, p-Acetamidoaniline, p-Acetoaminoaniline, p-Aminoacetanilide, GR 109244X, Trametinib related
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Formel vikt 150.0793