Läs mer
4'-aminoacetofenon, 99 %
Produktkod. 11490723
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490723 50 g 50g
11369429 25 g 25g
11400733 250 g 250g
11480723 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11490723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13213.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135,17 g/mol
4'-Aminoacetofenon, används i läkemedel, läkemedel och andra ekologiska produkter. Det används också som ett reagens för fotometrisk bestämning av Ce. Som farmaceutisk mellanprodukt eller vid bestämning av palladium och vitamin B1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Aminoacetofenon, används i läkemedel, läkemedel och andra ekologiska produkter. Det används också som ett reagens för fotometrisk bestämning av Ce. Som farmaceutisk mellanprodukt eller vid bestämning av palladium och vitamin B1.
Löslighet Det är lösligt
i varmt vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. syror, Inkompatibel med syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Starka oxidationsmedel, Starka reduktionsmedel. Stabil under vanliga förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-92-3
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007896
InChI-nyckel GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Aminoacetophenone
Smältpunkt 103 °C till 108 °C
Kokpunkt 292 °C till 294 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 471493
Merck Index 14,413
Löslighetsinformation Det är lösligt i hett vatten, etanol och eter.
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.