Läs mer
4'-aminoacetofenon, 99 %
Produktkod. 10172890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10172890 25 g Glasflaska 25g
10040710 10 g Glasflaska 10g
10764971 100 g Glasflaska 100g
10321294 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10172890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103090250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-92-3
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007896
InChI-nyckel GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Aminoacetophenone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96,0 °C till 102,0 °C
Färg Brun till gul
Kokpunkt 293,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4COCH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 46
Fieser 04,18
Merck Index 14, 413
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: löslig i HCL, löslig i alkohol och eter, sparsamt löslig i bensen
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Aminoacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.