Läs mer
4'-Aminoacetophenone, 99%
Produktkod. 10764971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
Produktkod. 10764971
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-92-3
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00007896
InChI-nyckel GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Aminoacetophenone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96.0°C to 102.0°C
Färg Brun till gul
Kokpunkt 293.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4COCH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 46
Fieser 04,18
Merck Index 14, 413
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hcl,soluble in alcohol and ether,sparingly soluble in benzene
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Aminoacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.