Läs mer
4-aminoacetofenon, TRC
Produktkod. 30309554
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30309554 1 g
1 options
Produktkod. 30309554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5800751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Molekylformel C8 H9 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Formel vikt 135.0684