Läs mer
4-aminoacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoacetophenone |
| CAS | 99-92-3 |
| Molekylformel | C8 H9 N O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-aminofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vikt | 135.0684 |