Läs mer
4-aminoantipyrin, 97 %
Produktkod. 11491498
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491498 100 g 100g
11401508 500 g 500g
11411508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13846.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.59 SEK
    749.65 SEK / 100g
    Save 84.94 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203,245 g/mol
4-Aminoantipyrin uppvisar både smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Det används som ett reagens för glukosbestämning i närvaro av peroxidas och fenol. Det används som läkemedel dipyron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Aminoantipyrin uppvisar både smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Det används som reagens för glukosbestämning i närvaro av peroxidas och fenol. Det används som läkemedel dipyron.
Löslighet
Lösligt i vatten. 500 g/L (20 °C), metanol. Delvis löslig i dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-07-8
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.245
MDL-nummer MFCD00003145
InChI-nyckel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-namn 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoantipyrine
Smältpunkt 106 °C till 110 °C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 100 g
Beilstein 181635
Merck Index 14,591
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 500 g/L (20 °C), metanol. Delvis löslig i dietyleter.
Formel vikt 203.25
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminoantipyrine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.