Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoantipyrine |
| Smältpunkt | 106°C to 110°C |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 181635 |
| Formel vikt | 203.25 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |