Läs mer
4-aminoantipyrin, 98 %
Produktkod. 10795161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795161 25 g Glasflaska 25g
10497660 100 g Glasflaska 100g
10705171 500 g Glasflaska 500g
11946863 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10795161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103150250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
4-aminoantipyrin, 98%, C11H13N3O, CAS-nummer-83-07-8, 4-aminoantipyren, aminoantipyrin, ampyron, 4-aminoantipyrin, 4-aminofenazon, metapirazon, solnapyrin-a, aminoazofen, solvapyrin-a, aminoantipyrin, 25g, (5% aq. soln.) klar, 24 273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, brun-gul till gul | CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-07-8
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.25
MDL-nummer MFCD00003145
InChI-nyckel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-namn 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoantipyrine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105,5 °C till 110,0 °C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Förlust vid torkning 1,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klart
Formel vikt 203.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.