Läs mer
4-aminoantipyrin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493141 100 g 100g
11483141 10 g 10g
11403151 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493141 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215034380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 100g
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
4-aminoantipyrin, gult pulver
  • Reagens för bestämning av klorerade fenoler, fenylglykosidas och glukos i närvaro av fenol och peroxidas.
Kemiska identifierare
CAS 83-07-8
Molekylformel C11H13N3O
MDL-nummer MFCD00003145
InChI-nyckel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-namn 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoantipyrine
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 100 g
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Molekylvikt (g/mol) 203.245
Formel vikt 203.25
Fysisk form Pulver