Läs mer
4-aminoantipyrin N-karbamacsyra metylester, TRC
Produktkod. 30327613
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30327613 500 mg
1 options
Produktkod. 30327613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA583175500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester
CAS 10077-96-0
Molekylformel C13H15N3O3
Kvantitet 500 mg
Synonym (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18)
LEDER CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC
IUPAC-namn metyl N-(1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenylpyrazol-4-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 261.28
Formel vikt 261.1113