missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminoazobenzene-3,4'-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoazobenzene-3,4'-disulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 2706-28-7 |
| Molekylformel | C12 H9 N3 O6 S2 Na2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Sodium 2-Amino-5-((4-sulfonatophenyl)diazenyl)benzenesulfonate, C.I. Acid Yellow 9, C.I. Acid Yellow 9, disodium Salt, Fast Yellow S, Acetyl Yellow G, Acid Yellow 9, Acid Yellow AT, Acid Yellow G, Acid Yellow G Kond, Acid Yellow Geigy, Acid yellow, Acilan Yellow Extra, Amacid Yellow RG, C Yellow 9, C.I. 13015, C.I. Food Yellow 2, Cilefa Yellow R, Disodium 4-aminoazobenzene-3,4'-disulfonate, E 105, E 105 (dye), Fast Yellow, Fast Yellow AB, Fast Yellow Extra, Fast Yellow Extra Specially Pure, Fast Yellow S Extra specially Pure, Fast Yellow SX Extra Specially Pure, Fast Yellow Y, Food Yellow 2, Golden Yellow RUAF, Hexacol Acid Yellow G, Kiton Yellow Extra, Lacquer Yellow T, Wool Yellow G, Yellow Fast, Yellow Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O6S2.2Na/c13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;2-amino-5-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.32 |
| Formel vikt | 400.9728 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?