missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminoazobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminoazobenzene |
| CAS | 60-09-3 |
| Molekylformel | C12 H11 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzenamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-, Benzenamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 1 (7CI,8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Phenylazo)aniline, 4-(Phenylazo)benzenamine, 4-(Phenyldiazenyl)aniline, 4-Aminoazobenzene, 4-Aminoazobenzol, Aniline yellow, Brasilazina Oil Yellow G, C.I. 11000, Cellitazol R, Ceres Yellow R, Fast Spirit Yellow, Fat Yellow AAB, NSC 2032, Oil Soluble Aniline Yellow, Oil Yellow AAB, Oil Yellow AB, Oil Yellow AN, Oil Yellow B, Organol Yellow 2A, Solvent Yellow 1, Solvent yellow, Somalia Yellow 2G, Sudan Yellow R, p-(Phenylazo)aniline, p-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzol, p-Aminodiphenylimide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-phenyldiazenyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.24 |
| Formel vikt | 197.0953 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?