missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Aminoazobenzene, TRC

Produktkod. 30314791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314791 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5801105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Aminoazobenzene
CAS 60-09-3
Molekylformel C12 H11 N3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-, Benzenamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 1 (7CI,8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Phenylazo)aniline, 4-(Phenylazo)benzenamine, 4-(Phenyldiazenyl)aniline, 4-Aminoazobenzene, 4-Aminoazobenzol, Aniline yellow, Brasilazina Oil Yellow G, C.I. 11000, Cellitazol R, Ceres Yellow R, Fast Spirit Yellow, Fat Yellow AAB, NSC 2032, Oil Soluble Aniline Yellow, Oil Yellow AAB, Oil Yellow AB, Oil Yellow AN, Oil Yellow B, Organol Yellow 2A, Solvent Yellow 1, Solvent yellow, Somalia Yellow 2G, Sudan Yellow R, p-(Phenylazo)aniline, p-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzol, p-Aminodiphenylimide
InChI formel InChI=1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
LEDER Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-namn 4-[(E)-phenyldiazenyl]aniline
Molekylvikt (g/mol) 197.24
Formel vikt 197.0953
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.