Läs mer
4-aminobensamid, 98+%
Produktkod. 11474314
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474314 25 g 25g
11484314 100 g 100g
11494314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474314 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12594.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
4-aminobensamid användes som en poly(ADP-ribos)polymeras (PADPRP)-hämmare för att studera döden av målceller av cytotoxiska effektorceller med användning av kärnenzymet poly(ADP-ribos)polymeras (PADPRP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-aminobensamid användes som en poly(ADP-ribos)polymeras (PADPRP
)-hämmare för att studera döden av målceller av cytotoxiska effektorceller med användning av kärnenzymet poly(ADP-ribos)polymeras (PADPRP).
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-68-9
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.154
MDL-nummer MFCD00007999
InChI-nyckel QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
IUPAC-namn 4-aminobensamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamide
Smältpunkt 182°C to 184°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2079485
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.