Läs mer
4-Aminobensamid, TRC
Produktkod. 30136464
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136464 50 g
30135711 10 g
17973265 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58781050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-68-9
Molekylformel C7 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym Benzamide, 4-amino-, Benzamide, p-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Aminobenzamide, (4-(Aminocarbonyl)phenyl)amine, (4-Aminophenyl)carboxamide, 4-(Aminocarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxamide, 4-Carbamoylaniline, 4-Carboxamidoaniline, NSC 233920, NSC 36963, SR 4329, p-Aminobenzamide, p-Aminobenzenecarboxamide, p-Aminocarbonylaniline, p-Carbamoylaniline
IUPAC-namn 4-aminobensamid
LEDER NC(=O)c1ccc(N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamide
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Formel vikt 13.0637