Läs mer
4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 1346600-28-9 |
| Molekylformel | C7H7D4Cl2N3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H3,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | NC1=C([2H])C([2H])=C(C(N)=N)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenecarboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.11 |