Läs mer
4-Aminobensamidindihydroklorid, 97 %
Produktkod. 11328965
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328965 5 g 5g
11318965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328965 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14089.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1229.10 SEK
    1049.65 SEK / 5g
    Save 179.45 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208,086 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2498-50-2
Molekylformel C7H11Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 208.086
MDL-nummer MFCD00013001
InChI-nyckel GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
IUPAC-namn 4-aminobensenkarboximidamid; dihydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3692927
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 208.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.