Läs mer
4-Aminobensamidindihydroklorid, 97 %
Produktkod. 10792305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792305 25 g Glasflaska 25g
10714904 1 g Glasflaska 1g
10378600 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10792305 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 228050250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 2498-50-2 | C7H9N3·2HCl | 208,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2498-50-2
Molekylformel C7H9N3·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 208.09
MDL-nummer MFCD00013001
InChI-nyckel GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
IUPAC-namn 4-aminobensenkarboximidamid; dihydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 208.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.