Läs mer
4-aminobensamidin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30314951
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30314951 25 g
1 options
Produktkod. 30314951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58720025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Molekylformel C7H11Cl2N3
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
LEDER Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-aminobensenkarboximidmidid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.09
Formel vikt 207.033