Läs mer
4-aminobensamidin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30309431
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30309431 1 g
1 options
Produktkod. 30309431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5872001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Molekylformel C7H11Cl2N3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
LEDER Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-aminobensenkarboximidmidid; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.09
Formel vikt 207.033
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.