Läs mer
4-Aminobensamidexim, 97 %
Produktkod. 15438247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438247 5 g 5g
15428247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51788.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151,169 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 277319-62-7
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.169
MDL-nummer MFCD08061151
InChI-nyckel CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 5478941
IUPAC-namn 4-amino-N'-hydroxibensenkarboximidamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzamidoxime
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.