Learn More
4'-aminobensanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11471677
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11471677 5 g 5g
11481677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11471677 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25663.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17625-83-1 | C13H12N2O | 212.252 g/mol
4'-Aminobenzanilid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det har antikonvulsiva egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Aminobensanilid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det har antikonvulsiva egenskaper.
Löslighet
Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17625-83-1
Molekylformel C13H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 212.252
MDL-nummer MFCD00035777
InChI-nyckel GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminobenzanilide, n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, n-4-aminophenyl, 4,4'-diaminobenzoylanilide, n-4-amino-phenyl-benzamide, n-4-aminophenyl-benzamide, 4-aminobenzanilide, 4/'-aminobenzanilide, acmc-209xfr, n-benzoyl 4-aminoaniline
PubChem CID 87196
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)bensamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4'-Aminobenzanilide
Smältpunkt 127°C to 131°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and methanol.
Formel vikt 212.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.