Läs mer
4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 97%
Produktkod. 11377359
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377359 100 mg 100mg
11387359 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27479.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173.403 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80460-73-7
Molekylformel C6H9BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 173.403
MDL-nummer MFCD03001333
InChI-nyckel QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
PubChem CID 2734614
IUPAC-namn (4-aminofenyl)borsyra;hydroklorid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Smältpunkt 125°C to 132°C
Kvantitet 100 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 173.41
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.