Läs mer
4-aminobensenboronsyra pinacolester, 98 %
Produktkod. 15418137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418137 5 g 5g
15408137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51666.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 214360-73-3 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-aminobensenboronsyra pinacol ester är ett reagens som används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, kvicksilver(II)-detektion genom fluorometri med nya fluorogena indikatorer baserade på genombindningsenergiöverföring från pentakinon till rhodamin, rhodium-kopplade amineringsreaktioner och rhodium-katalyserade amineringsreaktioner och korsning av palladium-till-syntetisk palladium-till-syntetisering. antituberkulära och antimikrobiella föreningar. Det används också som ett reagens vid framställning av hexafenylbensenderivat som ett potentiellt biosond och flerkanaligt knappsatssystem, pyromellitisk diimidbaserad polymer som matris för lösningsbearbetbara n-kanals fälteffekttransistorer, alternerande sampolymerer av oligoarylener och naftalenbiskopiska elektrokemiska ledare och halvledarband med låga elektrokemiska band och elektrokemiska band.γ -sekretasmodulatorer vid behandling av amyloidβ bildning.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214360-73-3
Molekylformel C12H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 219.09
MDL-nummer MFCD02093721
InChI-nyckel ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2734620
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 219.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.